Läs mer
HYDRA-POINT™ Karl Fischer torr metanol (vattenhalt max 0,01%), J.T. Baker™
Produktkod. 10114371 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10114371 1 L 1 L
10256131 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10114371 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8898.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetriska reagenser för vattenbestämning av Karl Fischer titrering
  • Volumetriska reagenser för vattenbestämning av Karl Fischer titrering
  • Oavsett vilka krav du har på volymetriska system, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagenser gör vattenbestämning enkel och problemfri
  • De är pyridinfria och speciellt framtagna för befintliga appliceringsförfaranden för att ge dig konsekventa, pålitliga resultat för alla typer av prover
  • Formulerad för att nå varje endpoint snabbt, exakt och med reproducerbarhet
  • Noggrannhetsreagenser har titrar som är mer stabila med mindre avdrift, vilket hjälper dig att spara tid och minska reagensanvändningen
  • Att användas med HYDRA-POINT™ Composite 2 produktnr. 8891 eller HYDRA-POINT™ Composite 5 produktnr. 8890
Kemiska identifierare
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
CAS 67-56-1
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11°C
Förpackning Glasflaska
UN-nummer 1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.