Läs mer
HYDRA-POINT™ Lösningsmedel G för tvåkomponentsystem, J.T. Baker™
Produktkod. 10189160 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10189160 2.5 L 2.5 L
10211311 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10189160 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8855.2500
Pyridinfritt lösningsmedel för volymetrisk Karl Fischer titrering
  • Volumetriska reagenser för vattenbestämning av Karl Fischer titrering
  • Oavsett vilka krav du har på volymetriska system, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagenser gör vattenbestämning enkel och problemfri
  • De är pyridinfria och speciellt framtagna för befintliga appliceringsförfaranden för att ge dig konsekventa, pålitliga resultat för alla typer av prover
  • Formulerad för att nå varje endpoint snabbt, exakt och med reproducerbarhet
  • Noggrannhetsreagenser har titrar som är mer stabila med mindre avdrift, vilket hjälper dig att spara tid och minska reagensanvändningen
  • Att användas med HYDRA-POINT™ Titrant 2 produktnr. 8845 eller HYDRA-POINT™ Titrant 5 produktnr. 8844
Specifikationer
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer 1992