Läs mer
HYDRANAL™ - Bensoesyra, Solstice
Produktkod. 17101236
Change view
Kvantitet:
6 x 500 g
Produktkod. Kvantitet
17101236 6 x 500 g
1 options
Produktkod. 17101236 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 320356X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00 SEK
    3672.55 SEK / Paket med 6
    Save 257.45 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Buffertämne för Karl Fischer titrering
Hydranal™ är det mest pålitliga varumärket inom Karl Fischer titrering på grund av dess engagemang för kvalitet, konsekvens och fortsatt innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Benzoic acid
CAS 65-85-0
Kvantitet 6 x 500 g