Learn More
HYDRANAL™ - Bensoesyra, buffertsubstans för KF-titrering, Solstice
Description
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
- Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
- Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
- Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hydranal™-Benzoic Acid |
| CAS | 65-85-0 |
| Kokpunkt | 249 - 250 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| CAS Max % | 100.00 |
| Flampunkt | 121 °C (249,8 °F) |
| Anteckningar om renhetsgrad | Hjälpfunktioner för KF-titrering |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Safety and Handling
Product Identifier
- 500GR HYDRANAL-Benzoic acid Buffer substance for K
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: benzoic acid