Läs mer
HYDRANAL™ - Buffertsyra, buffertämne för KF-titrering, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15684430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15684430 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15684430 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 34804500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Flytande buffertmedium för Karl Fischer titrering i sura prover (baserat på imidazol).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Buffer Acid
Kokpunkt 65 °C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component.
CAS Min % ≥30.00, ≥5.00
CAS Max % <50.00, <70.00
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 67-56-1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Flampunkt 11°C (51.8°F)
Anteckningar om renhetsgrad Auxiliaries for KF titration
Förpackning Polycoated flaska
UN-nummer UN3286
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Buffer for Acids
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, imidazole,sulphur dioxide