Läs mer
HYDRANAL™ - Buffertbas, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Beskrivning
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
- Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
- Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
- Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Buffer Base |
| CAS | 69-72-7, 67-56-1, 64-17-5, 121-44-8 |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Flampunkt | 11°C (51.8°F) |
| MDL-nummer | MFCD00147178 |
| UN-nummer | UN1993BE |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Buffer for Bases
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, methanol, salicylic acid, triethylamine