Läs mer
HYDRANAL™ - Kloroform, lösningsmedel för KF-titrering, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
- Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
- Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
- Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Chloroform |
| CAS | 64-17-5, 67-66-3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| UN-nummer | UN1888 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.