Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 1, Reagens för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering (metanolfri), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15624490
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15624490 1 l 1 L
15634490 500 ml 500ml
15654490 6 x 500 ml Paket med 6
15644490 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15624490 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348271L
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Composite 1
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 111-90-0
Densitet 1.11g/mL
Kvantitet 1 l
Flampunkt 90°C (194°F)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Composite 1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh