Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 1, Reagens för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering (metanolfri), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15654490 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15654490 6 x 500 ml Paket med 6
15634490 500 ml 500ml
15624490 1 l 1 L
15644490 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15654490 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 348276X500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Composite 1
Densitet 1.11g/mL
Kvantitet 6 x 500 ml
Flampunkt 90°C (194°F)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Composite 1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh