Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 2, Reagens för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering (metanolfri), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15604450 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15604450 2,5 l 2.5 L
15624450 500 ml 500ml
15694440 1 l 1 L
15654450 6 x 500 ml Paket med 6
15644450 6 x 1 l Paket med 6
15614450 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15604450 Supplier Honeywell-Hydranal Supplier No. 348062.5L
Specifications
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9
Densitet 1.11g/mL
Kvantitet 2,5 l
Flampunkt 90°C (194°F)
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL-Composite 2
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide