Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 2, Reagens för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering (metanolfri), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15614450 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15614450
Brand: Honeywell Fluka 348064X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9
Densitet 1.11g/mL
Kvantitet 4 x 2,5 l
Flampunkt 90°C (194°F)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Composite 2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide