Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 2, Reagens för volymetrisk enkomponentstitrering Karl Fischer (metanolfri), Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Composite 2 |
| CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9 |
| Densitet | 1.11g/mL |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| Flampunkt | 90 °C (194 °F) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Composite 2
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide