Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 2, Reagens för volymetrisk enkomponentstitrering Karl Fischer (metanolfri), Solstice
Produktkod. 15694440
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694440 1 l 1 L
15624450 500 ml 500ml
15604450 2,5 l 2.5 L
15654450 6 x 500 ml Paket med 6
15644450 6 x 1 l Paket med 6
15614450 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15694440 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348061L
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-90-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2
Densitet 1.11g/mL
Kvantitet 1 l
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Composite 2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide