Läs mer
Smart Chemical HYDRANAL™ - Komposit 2, Solstice
Produktkod. 16214432
Change view
Kvantitet:
1 l
Produktkod. Kvantitet
16214432 1 l
1 options
Produktkod. 16214432 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 348061LSC
 Begränsad artikel
I lager
Titreringsmedel för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering i aldehyder och ketoner (metanolfri).
Solstices Smart Chemical-flaskor Hydranal™ är inbäddade i ett RFID-chip, synligt i form av en ny etikett, som fångar viktig information för varje titrering, inklusive artikelkod, produktnamn, batchnummer, hållbarhet och numerisk koncentration.
  • Säker dataöverföring: Säkerställ korrekt och komplett reagensdata varje gång med spårbar informationsflöde.
  • Effektiv systeminstallation: Minska installationstiden med automatiserad överföring av reagensdata.
RFID-etiketten är för närvarande kompatibel med Mettler Toledos Karl Fischer Compact- och Excellence-linjetitratorer (när de uppgraderas med extern RFID-läsare) och finns tillgänglig på våra bästsäljande Hydranal Volumetric Titrants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 10034-85-2
Densitet 1,110 g/cm3
Kvantitet 1 l
Flampunkt 103 °C
Förpackning Mettler-Toledo Smart kemiflaska
Kvalitet Reagent