Läs mer
HYDRANAL™ - Composite 2, Honeywell Fluka™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Composite 2 |
| CAS Max % | <90% |
| Färg | Brun |
| Densitet | 1.110 g/cm3 (20°C) |
| pH | 3 to 4 |
| CAS | 7446-09-5 |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Flampunkt | 103°C |
| Synonym | DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol |
| Kvalitet | Volumetric One-Component KF Titration |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 2 SC
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh