Läs mer
Smart Chemical HYDRANAL™ - Komposit 5, Solstice
Beskrivning
Solstices Smart Chemical-flaskor Hydranal™ är inbäddade i ett RFID-chip, synligt i form av en ny etikett, som fångar viktig information för varje titrering, inklusive artikelkod, produktnamn, batchnummer, hållbarhet och numerisk koncentration.
- Säker dataöverföring: Säkerställ korrekt och komplett reagensdata varje gång med spårbar informationsflöde.
- Effektiv systeminstallation: Minska installationstiden med automatiserad överföring av reagensdata.
RFID-etiketten är för närvarande kompatibel med Mettler Toledos Karl Fischer Compact- och Excellence-linjetitratorer (när de uppgraderas med extern RFID-läsare) och finns tillgänglig på våra bästsäljande Hydranal Volumetric Titrants.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Composite 5 |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1 |
| Densitet | 1,17 g/cm3 |
| Kvantitet | 1 l |
| Flampunkt | 99 °C |
| Förpackning | Mettler-Toledo Smart kemiflaska |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Säkerhet och hantering
- HYDRANAL Composite 5
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine,imidazole, 2-Methyl