Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 5, Solstice
Produktkod. 16666163
Change view
Kvantitet:
6 x 1 l
Produktkod. Kvantitet
16666163 6 x 1 l
1 options
Produktkod. 16666163 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 348056X1LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12345.00 SEK
    11547.89 SEK / Paket med 6
    Save 797.11 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
HYDRANAL™ - Komposit 5, Titrering agt för vlmtrc 1-komp Karl Fischer titrering (metanolfri)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Composite 5
CAS 693-98-1
Kvantitet 6 x 1 l
Synonym DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Kvalitet Volumetrisk enkomponents KF-titrering
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 SC
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine