Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 5 K, Reagens för volymetrisk titrering av en komponent Karl Fischer i aldehyder och ketoner (metanolfria), Solstice
Produktkod. 15684470
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15684470 1 l -
15614480 500 ml 500ml
15694470 2,5 l 2.5 L
15634480 6 x 500 ml Paket med 6
15624480 6 x 1 l Paket med 6
15604480 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15684470 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348161L
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densitet 1.15g/mL
Kvantitet 1 l
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Composite 5 K
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monoh