Läs mer
Smart Chemical HYDRANAL™ - Komposit 5 K, Solstice
Description
Solstices Smart Chemical-flaskor Hydranal™ är inbäddade i ett RFID-chip, synligt i form av en ny etikett, som fångar viktig information för varje titrering, inklusive artikelkod, produktnamn, batchnummer, hållbarhet och numerisk koncentration.
- Säker dataöverföring: Säkerställ korrekt och komplett reagensdata varje gång med spårbar informationsflöde.
- Effektiv systeminstallation: Minska installationstiden med automatiserad överföring av reagensdata.
RFID-etiketten är för närvarande kompatibel med Mettler Toledos Karl Fischer Compact- och Excellence-linjetitratorer (när de uppgraderas med extern RFID-läsare) och finns tillgänglig på våra bästsäljande Hydranal Volumetric Titrants.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Composite 5 K |
| CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 10034-85-2 |
| Densitet | 1.15 g/mL |
| Kvantitet | 1 l |
| Flampunkt | 90 °C |
| Förpackning | Mettler-Toledo Smart kemiflaska |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Sécurité et traitement
- HYDRANAL Composite 5 K SC
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, sulphur dioxide, Imidazole monohydriodide, 2-methylimi
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.