Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 5 K, Solstice
Produktkod. 16686163
Change view
Kvantitet:
6 x 1 l
Produktkod. Kvantitet
16686163 6 x 1 l
1 options
Produktkod. 16686163 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 348166X1LSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12660.00 SEK
    11841.89 SEK / Paket med 6
    Save 818.11 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
HYDRANAL™ - Komposit 5 K, titreringsmedel för volymetrisk enkomp Karl Fischer titrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Composite 5 K
CAS Max % <5%
Färg Brun
Densitet 1,170 g/cm³ (20 °C)
CAS 111-90-0
Kvantitet 6 x 1 l
Flampunkt 99 °C
Synonym DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOLDE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Kvalitet Volumetric One-Component KF Titration
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL NEXTGEN Composite 5K SC
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh