Läs mer
HYDRANAL-CompoSolver™ E, Solstice
Produktkod. 15624380
Change view
Kvantitet:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624380 1 l 1 L
15634380 2,5 l 2.5 L
15654380 6 x 1 l Paket med 6
15644380 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15624380 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 347341L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1124.48 SEK / 1 L
    Save 105.52 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Medium för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad)
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Bekväm och lätt att använda
  • Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
  • minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
  • Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
  • Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-CompoSolver E
CAS 64-17-5, 693-98-1, 7446-09-5
Densitet 0.80g/mL
Förpackning Polybelagd flaska
Kvantitet 1 l
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
UN-nummer UN1170
Kvalitet Lab