HYDRANAL™ -CompoSolver E, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15654380 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
6 x 1 L, Paket med 6
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Medium för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad)
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Bekväm och lätt att använda
  • Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
  • minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
  • Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
  • Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-CompoSolver E
Densitet 0.80g/mL
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Kvantitet 6 x 1 L
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5
UN-nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
HYDRANAL™ -CompoSolver E, Honeywell Fluka™ >