Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AF 7, För coulometer AF7, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15674490 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15674490 1 l 1 L
15684490 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15674490 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348291L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
för kulometer AF7
Fördelar med Hydranal Coulometriska reagenser
  • Enkel att använda
  • Hög noggrannhet för spårmängder vatten
  • Stabila förhållanden för titreringskärlet
  • Brett produktsortiment
  • Lång hållbarhet (upp till fem år)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Coulomat AF 7
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1
Kvantitet 1 l
Flampunkt 11°C (51.8°F)
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1230