Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AG, reagens för koulometrisk KF-titrering (anolytlösning), för celler med och utan diafragma, Solstice
Produktkod. 15624500
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624500 500 ml 500ml
15614500 250 ml 250ml
15694490 1 l 1 L
15644500 6 x 500 ml Paket med 6
15634500 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15624500 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 34836500ML
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Coulomat AG
CAS 7446-09-5, 68007-08-9, 111-42-2, 67-56-1, 288-32-4
Förpackning Poly-coated Bottle
Kvantitet 500 ml
Flampunkt 14 °C (57,2 °F)
UN-nummer UN1230
Kvalitet Coulometry
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodi