Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, Honeywell Fluka™
Produktkod. 17121236 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
17121236 250 ml
1 options
Produktkod. 17121236 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 34739250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration with oven (methanol-based), for cells with and without diaphragm
Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
CAS 57-55-6, 7446-09-5, 288-32-4, 68007-08-9, 67-56-1
Kvantitet 250 ml