Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, reagens för coulometrisk KF-titrering med ugn (anolytlösning), för celler med och utan diafragma, Honeywell Fluka
Produktkod. 15614390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15614390
Brand: Honeywell-Hydranal 34739500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
Namnnotering Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm
Kokpunkt 64°C
CAS Min % ≥5.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <30.0000%
CAS 111-42-2, 7446-09-5, 57-55-6, 288-32-4
Densitet 0.980 g/cm3
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 13°C
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1230
Kvalitet Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Coulomat AG-Oven
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, Propane-1,2-diol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imid