Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AK, reagens för koulometrisk KF-titrering i ketoner (anolytlösning), föredragen för celler med diafragma, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Coulomat AK |
| Namnnotering | Reagens för coulometrisk KF-titrering i ketoner (anolytlösning), föredragen för celler med diafragma |
| Kokpunkt | 60 °C |
| CAS Min % | ≥5.0000%, ≥1.0000%, ≥20.0000% |
| CAS Max % | <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <30.0000% |
| CAS | 75-89-8, 68007-08-9, 67-66-3, 109-86-4, 7446-09-5 |
| Densitet | 1.200 g/cm3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Flampunkt | 32 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth