Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AK, reagens för koulometrisk KF-titrering i ketoner (anolytlösning), föredragen för celler med diafragma, Solstice
Produktkod. 15694480
Change view
Kvantitet:
500 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694480 6 x 500 ml Paket med 6
15684480 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15694480 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348206X500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 109-86-4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Coulomat AK
Namnnotering Reagens för coulometrisk KF-titrering i ketoner (anolytlösning), föredragen för celler med diafragma
CAS 109-86-4, 75-89-8, 68007-08-9, 67-66-3, 109-86-4, 101023-55-6
Kokpunkt 60 °C
CAS Min % ≥10.0000%, ≥1.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <10.0000%
Densitet 1.200 g/cm3
Kvantitet 6 x 500 ml
Flampunkt 32 °C
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1992
Kvalitet Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • hydranal coulomat AK
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-triflouroeth