Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, Reagens för koulometrisk KF-titrering i ketoner (katolitlösning), Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Coulomat CG-K |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 123-39-7 |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 10 x 5 ml ampuller |
| Flampunkt | 64 °C (147,2 °F) |
| Kvalitet | Coulometri |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid