Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, Reagens för koulometrisk KF-titrering i ketoner (katolitlösning), Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Coulomat CG-K |
| Namnnotering | Reagens för koulometrisk KF-titrering i ketoner (katholytlösning) |
| Kokpunkt | 152 °C |
| CAS Min % | ≥1.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <5.0000% |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 97-99-4, 123-39-7, 7446-09-5 |
| Densitet | 1.100 g/cm3 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Flampunkt | 64 °C |
| Förpackning | Ampulle |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid