Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, reagens för coulometrisk KF-titrering i ketoner (katolytlösning), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122070 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 sats
10 x 5 ml ampuller
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 6
Produktkod. 15604490
Brand: Honeywell-Hydranal 3482150ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Coulomat CG-K
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 123-39-7
Kvantitet 10 x 5 ml ampuller
Flampunkt 64°C (147.2°F)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Coulomat CG-K
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid