Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat E, reagens för koulometrisk KF-titrering (etanolbaserad), för celler med och utan diafragma, Solstice
Beskrivning
Fördelar med Hydranal coulometriska reagenser
- Enkel att använda
- Hög noggrannhet för spårmängder vatten
- Stabila förhållanden i titrationskärlet
- Brett produktsortiment
- Lång hållbarhet (upp till fem år)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Coulomat E |
| CAS | 67-56-1, 111-42-2, 64-17-5 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Flampunkt | 14 °C (57,2 °F) |
| Förpackning | Glasflaska |
| UN-nummer | UN1993BE |
| Kvalitet | Coulometri |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat E
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H371-Kan orsaka organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1