Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reagens för coulometrisk KF-titrering i oljor (anolytlösning), föredraget för celler med diafragma, Honeywell Fluka™
Beskrivning
Fördelar med Hydranal Coulometriska reagenser
- Enkel att använda
- Hög noggrannhet för spårmängder vatten
- Stabila förhållanden för titreringskärlet
- Brett produktsortiment
- Lång hållbarhet (upp till fem år)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Coulomat Oil |
| CAS | 95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Flampunkt | 8°C (46.4°F) |
| UN-nummer | UN1992 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat Oil
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di