Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reagens för coulometrisk KF-titrering i oljor (anolytlösning), föredraget för celler med diafragma, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15664620
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15664620 500 ml 500ml
15644620 100 ml 100ml
15674620 6 x 100 ml Paket med 6
15694620 6 x 500 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15664620 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 34868500ML
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Anolyte för coulometric Karl Fischer titrering i oljor (kloroform-metanol-xylen-baserad), föredragen för celler med diafragma
Fördelar med Hydranal Coulometriska reagenser
  • Enkel att använda
  • Hög noggrannhet för spårmängder vatten
  • Stabila förhållanden för titreringskärlet
  • Brett produktsortiment
  • Lång hållbarhet (upp till fem år)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Coulomat Oil
CAS 95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9
Kvantitet 500 ml
Flampunkt 8°C (46.4°F)
UN-nummer UN1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di