Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reagens för coulometrisk KF-titrering i oljor (anolytlösning), föredraget för celler med diafragma, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072142 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Paket med 6
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15644620
Brand: Honeywell-Hydranal 34868100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Anolyte för coulometric Karl Fischer titrering i oljor (kloroform-metanol-xylen-baserad), föredragen för celler med diafragma
Fördelar med Hydranal Coulometriska reagenser
  • Enkel att använda
  • Hög noggrannhet för spårmängder vatten
  • Stabila förhållanden för titreringskärlet
  • Brett produktsortiment
  • Lång hållbarhet (upp till fem år)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Coulomat Oil
CAS 95-47-6, 67-66-3, 68007-08-9
Kvantitet 100 ml
Flampunkt 8°C (46.4°F)
UN-nummer UN1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di