Läs mer
HYDRANAL™ - CRM Natriumtartrat dihydrat, certifierat referensmaterial för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll ∼15,66%), Solstice
Beskrivning
Fördelar med HYDRANAL-CRM vattenstandarder:
- För volumetrisk och coulometrisk Karl Fischer applikationer
- Tillverkad enligt ISO 17034 krav
- Analyscertifikat som visar den exakta vattenhalten, utökad osäkerhet plus omfattande produktinformation och bruksanvisning
- Lot-relaterade stabilitets- och homogenitetsstudier
- Verifierad mot externa standarder som t.ex NIST SRM 2890 eller NMIJ CRM 4222
- Bekväm förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - CRM Sodium tartrate dihydrate |
| Namnnotering | Certifierat referensmaterial för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll ∼15,66%) |
| CAS | 6106-24-7 |
| Densitet | 1.820 g/cm3 |
| Kvantitet | 10 g |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Anteckningar om analysprocent | effektiv vattenvolumetrisk |
| Molekylformel | C4H8Na2O8 |
| MDL-nummer | MFCD00150035 |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |