Läs mer
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0, Certifierat referensmaterial för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 1 mg/g = 0,1 %), Solstice
Produktkod. 15655825
Change view
Kvantitet:
10 x 4 mL
Förpackningsstorlek:
40ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15655825 10 x 4 mL 40ml
1 options
Produktkod. 15655825 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 3442640ML
 Begränsad artikel
I lager
Certifierat referensmaterial för Karl Fischer titrering verifierat mot NIST SRM 2890.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0
Namnnotering Certifierat referensmaterial för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 1 mg/g = 0,1%)
Kokpunkt 153 °C till 155 °C
CAS Min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Densitet 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Kvantitet 10 x 4 mL
CAS Max % <100.0000%
Flampunkt 43 °C
Anteckningar om analysprocent effektiv vattencoulometrisk
Molekylformel C7H8O
Förpackning Ampulle
UN-nummer UN2222
InChI-nyckel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn anisol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Kvalitet Certifierat referensmaterial
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL CRM Water Standard 1.0
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: anisole, propylene carbonate