Läs mer
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0, Certifierat referensmaterial för Karl Fischer titrering (vattenhalt 10 mg/g = 1,0%), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15645825 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 8 ml
Förpackningsstorlek:
80ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15645825 10 x 8 ml 80ml
1 options
Produktkod. 15645825 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 3442580ML
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0
Namnnotering Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%)
Kokpunkt 109°C
CAS Min % ≥20.0000%
CAS Max % <30.0000%, <70.0000%
CAS 71-36-3, 108-32-7
Densitet 1.000 g/cm3
Kvantitet 10 x 8 ml
Flampunkt 32°C
Anteckningar om analysprocent effektiv vattenvolumetrisk
Molekylformel C8H10
MDL-nummer MFCD00008519
Förpackning Ampull
InChI-nyckel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1C
IUPAC-namn 1,2-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.17
Kvalitet Certifierat referensmaterial
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL CRM Water Standard 10.0
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol