Läs mer
HYDRANAL™ - Formamid torr, lösningsmedel för KF-titrering, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15644360 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Produktkod. 15644360
Brand: Honeywell-Hydranal 347241L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel för Karl Fischer titrering
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
  • Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
  • Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
  • Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Formamide dry
Densitet 1.134g/mL at 25°C
CAS 75-12-7
Kvantitet 1 L
Flampunkt 175°C (347°F)
Linjär formel HCONH2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Formel vikt 45.04g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Formamide dry
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formamide