Läs mer
HYDRANAL™ – Fuktighetsabsorberare, Solstice
Produktkod. 15624410
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624410 1 kg 1kg
15634410 500 g 500g
15654410 6 x 500 g Paket med 6
15644410 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15624410 Supplier Honeywell-Hydranal Supplier No. 347881KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1160.98 SEK / 1kg
    Save 84.02 SEK
    6% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Torkmedel för luft och gaser för Karl Fischer titrering (med indikator)
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
  • Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
  • Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
  • Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Humidity absorber
CAS 7631-86-9
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Kvalitet Karl Fischer