Läs mer
HYDRANAL™ - KetoSolver, reagens för volymetrisk enkomponents KF-titrering i aldehyder och ketoner (arbetsmedium), Solstice
Description
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
- Obegränsad vattenkapacitet
- Bekväm och lätt att använda
- Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
- minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
- Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
- Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-KetoSolver |
| CAS | 107-98-2, 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6 |
| Densitet | 0.91g/mL |
| Förpackning | Poly-coated Bottle |
| Kvantitet | 1 l |
| Flampunkt | 21 °C (69,8 °F) |
| UN-nummer | UN1993BE |
Safety and Handling
- HYDRANAL-KetoSolver
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol