Läs mer
HYDRANAL™ - KetoSolver, reagens för volymetrisk enkomponents KF-titrering i aldehyder och ketoner (arbetsmedium), Solstice
Produktkod. 15684380 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15684380 500 ml 500ml
15664380 1 l 1 L
15604390 6 x 500 ml Paket med 6
15694380 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15684380 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 34738500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 SEK
    757.14 SEK / 500ml
    Save 57.86 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Medium för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering i aldehyder och ketoner (metanolfri)
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Bekväm och lätt att använda
  • Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
  • minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
  • Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
  • Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-KetoSolver
CAS 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6
Densitet 0.91g/mL
Kvantitet 500 ml
Flampunkt 21 °C (69,8 °F)
UN-nummer UN1993BE
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-KetoSolver
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol