Läs mer
HYDRANAL™ - KetoSolver, reagens för volymetrisk enkomponents KF-titrering i aldehyder och ketoner (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Paket med 6
Beschreibung
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
- Obegränsad vattenkapacitet
- Bekväm och lätt att använda
- Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
- minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
- Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
- Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-KetoSolver |
| CAS | 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6 |
| Densitet | 0.91g/mL |
| Kvantitet | 500 ml |
| Flampunkt | 21°C (69.8°F) |
| UN-nummer | UN1993BE |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL-KetoSolver
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur