Läs mer
HYDRANAL™ - LipoSolver CM, reagens för volymetrisk enkomponents KF-titrering i opolära ämnen, fetter och oljor (arbetsmedium), Solstice
Beskrivning
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
- Obegränsad vattenkapacitet
- Bekväm och lätt att använda
- Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
- minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
- Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
- Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-LipoSolver CM |
| Densitet | 1.25g/mL |
| CAS | 67-56-1, 67-66-3 |
| Kvantitet | 1 l |
| Flampunkt | 23 °C (73,4 °F) |
| MDL-nummer | MFCD02687786 |
| Förpackning | Glasflaska |
| UN-nummer | UN1992 |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Säkerhet och hantering
- HYDRANAL-LipoSolver CM
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H372-Orsakar organskador.
- H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol