Läs mer
HYDRANAL™ - LipoSolver MH, reagens för volymetrisk enkomponents KF-titrering i opolära ämnen, fetter och oljor (arbetsmedium), Solstice
Produktkod. 15675160
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675160 6 x 1 l Paket med 6
15665160 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15675160 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 378566X1L
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Medium för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering i opolära ämnen, fetter och oljor (metanol-hexanolbaserad)
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Bekväm och lätt att använda
  • Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
  • minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
  • Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
  • Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - LipoSolver MH
Namnnotering Reagens för volymetrisk enkomponents KF-titrering i opolära ämnen, fetter och oljor (arbetsmedium)
Kokpunkt 65 °C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥30.0000%
Densitet ∼0,80 g/ml
CAS 67-56-1, 111-27-3
Kvantitet 6 x 1 l
CAS Max % <50.0000%
Flampunkt 14 °C
MDL-nummer MFCD02687787
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1230
Synonym Hexyl alcohol
Kvalitet Karl Fischer