Läs mer
HYDRANAL™ - Metanoltorr, Reagens för volymetrisk enkomponent KF-titrering (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15644390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15644390 1 l 1 L
15654390 2,5 l 2.5 L
15674390 6 x 1 l Paket med 6
15664390 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15644390 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 347411L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Methanol dry
Densitet 0.79g/mL
CAS 67-56-1
Kvantitet 1 l
Flampunkt 9°C (48.2°F)
UN-nummer UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Methanol dry
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol