Läs mer
HYDRANAL™ - Metanol Rapid, reagens för accelererad volumetrisk enkomponents KF-titrering (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072191 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15605160
Brand: Honeywell-Hydranal 378171L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Medium för accelererad volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Methanol Rapid
CAS 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5
Densitet 0.80g/mL
Kvantitet 1 l
Flampunkt 11°C (51.8°F)
UN-nummer UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Methanol Rapid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, sulphur dioxide, imidazole