Läs mer
HYDRANAL™ - Metanol Rapid, reagens för accelererad volumetrisk enkomponents KF-titrering (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Methanol Rapid |
| CAS | 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5 |
| Densitet | 0.80g/mL |
| Kvantitet | 1 l |
| Flampunkt | 11°C (51.8°F) |
| UN-nummer | UN1230 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Methanol Rapid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, sulphur dioxide, imidazole