Läs mer
HYDRANAL™ - Metanol Rapid, reagens för accelererad volumetrisk enkomponents KF-titrering (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15625160 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15625160
Brand: Honeywell Fluka 378174X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Medium för accelererad volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Methanol Rapid
Densitet 0.80g/mL
Kvantitet 4 x 2,5 l
Flampunkt 11°C (51.8°F)
UN-nummer UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Methanol Rapid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, sulphur dioxide, imidazole