Läs mer
HYDRANAL™ - Fukttestsats, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
- Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
- Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
- Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Moisture Test Kit |
| Kvantitet | 1 st. |
| Flampunkt | 12°C (53.6°F) |
| UN-nummer | UN1993BE |